4-Nitrophenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C15590400
EHERC15590400EA 44 EUR
EHERC15590400
4-Nitrophenol
4-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007331
CAS-Nummer: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06654