4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4]
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 4-Nitrophenol-[2,3,5,6-²H₄]
C15590404
EHERC15590404EA 200 EUR
EHERC15590404
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4]
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4]
Formel: C₆HD₄NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143352
CAS-Nummer: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1 III