2-Nitrotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C15615200
EHERC15615200EA 29.44 EUR
EHERC15615200
2-Nitrotoluol
2-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 221,7
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.163 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 106
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007157
CAS-Nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR