3-Nitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: m-Nitrotoluol
C15615300
EHERC15615300EA 29.81 EUR
EHERC15615300
3-Nitrotoluol
3-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15,5 °C
Dichte: 1,1571 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007265
CAS-Nummer: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748