4-Nitrotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C15615400
EHERC15615400EA 29.44 EUR
EHERC15615400
4-Nitrotoluol
4-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 238,3
Schmelzpunkt: 51
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 106
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007366
CAS-Nummer: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR