Nonadecansäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Nonadecylic acid

C15622300
EHERC15622300EA 42 EUR
EHERC15622300
Nonadecansäure
Nonadecansäure
Formel: C₁₉H₃₈O₂
Molecular Weight: 298,51 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002754
CAS-Nummer: 646-30-0
EINECS: 211-472-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR