Nonadecansäuremethylester
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Nonadecanoic acid methyll ester, Methyl Nonadecanoate
C15622360
EHERC15622360EA
39
EUR
EHERC15622360
Nonadecansäuremethylester
Nonadecanoic acid methyl ester
Formel:
C₂₀H₄₀O₂ Molecular Weight: 312,54 g/mol |
MDL:
MFCD00009011 CAS-Nummer: 1731-94-8 EINECS: 217-056-9 |