Pelargonsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C15623100
EHERC15623100EA 34 EUR
EHERC15623100
Pelargonsäure
Pelargonsäure
Formel: C₉H₁₈O₂
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004433
CAS-Nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198