Ethylpelargonat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Nonansäureethylester, Ethylnonanoat, Pelargonsäuremthylester

C15623130
EHERC15623130EA 34 EUR
EHERC15623130
Ethylpelargonat
Ethylpelargonat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Molecular Weight: 186,29 g/mol
MDL: MFCD00009570
CAS-Nummer: 123-29-5
EINECS: 204-615-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR