Methylpelargonat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Pelargonsäuremethylester, Methylnonanoat, Nonansäuremethylester

C15623150
EHERC15623150EA 45 EUR
EHERC15623150
Methylpelargonat
Methylpelargonat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
MDL: MFCD00009569
CAS-Nummer: 1731-84-6
EINECS: 217-052-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR