1-Nonanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C15623200
EHERC15623200EA 32 EUR
EHERC15623200
1-Nonanol
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002990
CAS-Nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06774