2-Nonanon

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Methyl-heptylketon, Heptyl-methylketon

C15623220
EHERC15623220EA 39 EUR
EHERC15623220
2-Nonanon
2-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009553
CAS-Nummer: 821-55-6
EINECS: 212-480-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR