Nystatin
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
Fungicidin, Mycostatin
C15661000
EHERC15661000EA
49
EUR
EHERC15661000
Nystatin
Nystatin
Formel:
C₄₇H₇₅NO₁₇ Molecular Weight: 926,09 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD25541651 CAS-Nummer: 1400-61-9 EINECS: 215-749-0 |