Octafluornaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Perfluoronaphthalene
C15710700
EHERC15710700EA 87 EUR
EHERC15710700
Octafluornaphthalin
Octafluornaphthalin
Formel: C₁₀F₈
Molecular Weight: 272.1 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 80…86 °C
Dichte: 2.069 g/cm³ (–70 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014307
CAS-Nummer: 313-72-4
EINECS: 206-239-9