Methyloctanoat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Caprylsäuremethylester, Octansäuremethylester, Methylcaprylat

C15711090
EHERC15711090EA 42 EUR
EHERC15711090
Methyloctanoat
Methyloctanoat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –36,7 °C
Dichte: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00009551
CAS-Nummer: 111-11-5
EINECS: 203-835-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR