(±)-2-Octanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C15711200
EHERC15711200EA 29.71 EUR
EHERC15711200
(±)-2-Octanol
(±)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004591
CAS-Nummer: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06785