Octylbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1-Phenyloctane
C15711800
EHERC15711800EA 43 EUR
EHERC15711800
Octylbenzol
Octylbenzol
Formel: C₁₄H₂₂
Molecular Weight: 190,33 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,8562 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009564
CAS-Nummer: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1