4-tert-Octylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol
C15712100
EHERC15712100EA 39 EUR
EHERC15712100
4-tert-Octylphenol
4-tert-Octylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Molecular Weight: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 279…281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…81 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 147 °C
MDL: MFCD00002368
CAS-Nummer: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 2430
ADR: 8,III