2-Octinsäuremethylester
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Methyl-2-octinoat
C15715700
EHERC15715700EA 42 EUR
EHERC15715700
2-Octinsäuremethylester
2-Octynoic acid methyl ester
Formel: C₉H₁₄O₂
Molecular Weight: 154,21 g/mol
MDL: MFCD00009530
CAS-Nummer: 111-12-6
EINECS: 203-836-6