2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
C15841000
EHERC15841000EA 99 EUR
EHERC15841000
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₇H₂₇NO₂
Molecular Weight: 277,40 g/mol
MDL: MFCD00017526
CAS-Nummer: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3