(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
C15844500
EHERC15844500EA 100 EUR
EHERC15844500
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
D-Panthenol
Formel: C₉H₁₉NO₄
Molecular Weight: 205.25 g/mol
MDL: MFCD00065006
CAS-Nummer: 81-13-0
EINECS: 201-327-3