1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Para Red, 1-((4-Nitrophenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
C15875000
EHERC15875000EA 62 EUR
EHERC15875000
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formel: C₁₆H₁₁N₃O₃
Molecular Weight: 293,28 g/mol
MDL: MFCD00003908
CAS-Nummer: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8