4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
C15898003
EHERC15898003EA 44 EUR
EHERC15898003
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
4-Bromdiphenylether (BDE Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉BrO
Molecular Weight: 249,11 g/mol
MDL: MFCD00000094
CAS-Nummer: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
UN: 3082
ADR: 9,III