Decabromdiphenylether (BDE Nr. 209)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Bis(pentabromophenyl) ether
C15898209
EHERC15898209EA
43
EUR
EHERC15898209
Decabromdiphenylether (BDE Nr. 209)
Decabromdiphenylether (BDE Nr. 209)
Formel:
C₁₂Br₁₀O |
MDL:
MFCD00000059 CAS-Nummer: 1163-19-5 EINECS: 214-604-9 |