Pentafluorphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
C15974300
EHERC15974300EA 60 EUR
EHERC15974300
Pentafluorphenol
Pentafluorphenol
Formel: C₆HF₅O
Molecular Weight: 184,07 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Dichte: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002156
CAS-Nummer: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 3261
ADR: 8,II