Pentamethylbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1,2,3,4,5-Pentamethylbenzene

C15975000
EHERC15975000EA 31 EUR
EHERC15975000
Pentamethylbenzol
Pentamethylbenzene
Formel: C₁₁H₁₆
Molecular Weight: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Dichte: 0,917 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008522
CAS-Nummer: 700-12-9
EINECS: 211-837-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR