Pimelinsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1,7-Heptandisäure, 1,5-Pentandicarbonsäure

C15977600
EHERC15977600EA 48 EUR
EHERC15977600
Pimelinsäure
Pimelinsäure
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Dichte: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004425
CAS-Nummer: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 12,07585

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR