1,5-Pentandiol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Pentamethylenglykol, Pentamethylenglycol, 1,5-Dihydroxypentan
C15977700
EHERC15977700EA 39 EUR
EHERC15977700
1,5-Pentandiol
1,5-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,9941 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002978
CAS-Nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 12,07256