(±)-2-Pentanol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: (±)-Methyl-propylcarbinol, (±)-2-Hydroxypentan, (±)-Propyl-methylcarbinol, DL-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol

C15981200
EHERC15981200EA 39 EUR
EHERC15981200
(±)-2-Pentanol
(±)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004579
CAS-Nummer: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR