2-Pentanon

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Methyl Propyl Ketone

C15981500
EHERC15981500EA 65 EUR
EHERC15981500
2-Pentanon
2-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009400
CAS-Nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR