Pentylbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Phenylpentane, Amylbenzene

C15983100
EHERC15983100EA 38 EUR
EHERC15983100
Pentylbenzol
Pentylbenzol
Formel: C₁₁H₁₆
Molecular Weight: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 0,8594 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009502
CAS-Nummer: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00604

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR