Heptadecafluoroctansulfonamid
Lieferant: EHRENSTORFER
C15987110
EHERC15987110EA
154
EUR
EHERC15987110
Heptadecafluoroctansulfonamid
Heptadecafluoroctansulfonamid
Formel:
C₈H₂F₁₇NO₂S |
MDL:
MFCD03094345 CAS-Nummer: 754-91-6 EINECS: 212-046-0 |