Tris(perfluorbutyl)amin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: FC-43, Perfluortributylamin, Heptacosafluortributylamin, Tris(nonafluorbutyl)amin, Fluoriniert®
C15987500
EHERC15987500EA 64 EUR
EHERC15987500
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Molecular Weight: 671,1 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,883 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1