Permethrin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: EHRENSTORFER

C15990000
EHERC15990000EA 60 EUR
EHERC15990000
Permethrin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Permethrin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂₁H₂₀Cl₂O₃
CAS-Nummer: 52645-53-1
EINECS: 258-067-9
UN: 2588
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR