1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethan

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C16000000
EHERC16000000EA 72 EUR
EHERC16000000
1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethan
1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethan
Formel: C₁₈H₂₀Cl₂
Molecular Weight: 307,26 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59,85 °C
CAS-Nummer: 72-56-0
EINECS: 200-785-1
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR