Phenazon

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C16003100
EHERC16003100EA 48 EUR
EHERC16003100
Phenazon
Phenazon
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003146
CAS-Nummer: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR