Phenol-[D6]
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Phenylalkohol-D6, Carbolsäure-D6, Hydroxybenzol-D6
C16025200
EHERC16025200EA 133 EUR
EHERC16025200
Phenol-[D6]
Phenol-[D6]
Formel: C₆D₅OD
Molecular Weight: 100,07 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40,8 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13127-88-3
EINECS: 236-063-8
UN: 1671
ADR: 6.1,II