Phenoxyessigsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2-Phenoxyacetic acid

C16045000
EHERC16045000EA 49 EUR
EHERC16045000
Phenoxyessigsäure
Phenoxyessigsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004296
CAS-Nummer: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Merck Index: 12,07407

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR