3-Phenoxybenzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C16045200
EHERC16045200EA 60 EUR
EHERC16045200
3-Phenoxybenzoesäure
3-Phenoxybenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002498
CAS-Nummer: 3739-38-6
EINECS: 223-121-2