3-Phenoxybenzylalkohol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)diphenylether
C16045300
EHERC16045300EA 48 EUR
EHERC16045300
3-Phenoxybenzylalkohol
3-Phenoxybenzylalkohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004636
CAS-Nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1