(±)-1-Phenoxy-2-propanol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: (±)-Propylenglycolmonophenylether

C16045600
EHERC16045600EA 40 EUR
EHERC16045600
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Formel: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11,4 °C
Dichte: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016861
CAS-Nummer: 770-35-4
EINECS: 212-222-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR