DL-α-Phenylalanin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: (±)-2-Amino-3-phenylpropansäure, H-DL-Phe-OH, 3-Phenyl-DL-alanin, DL-Phenylalanin, (±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (±)-2-Amino-3-phenylpropionsäure
C16055000
EHERC16055000EA 50 EUR
EHERC16055000
DL-α-Phenylalanin
DL-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
MDL: MFCD00064225
CAS-Nummer: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Merck Index: 13,07355