2-Phenylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-phenylbenzol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
C16070000
EHERC16070000EA
51
EUR
EHERC16070000
2-Phenylphenol
Biphenyl-2-ol
Formel:
C₁₂H₁₀O Molecular Weight: 170,21 g/mol Siedepunkt: 280…286 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 56…58 °C Dichte: 1,213 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002208 CAS-Nummer: 90-43-7 EINECS: 201-993-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07458 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...