Biphenyl-3-ol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 3-Hydroxybiphenyl, 3-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-3-phenylbenzol, 3-Phenylphenol

C16070100
EHERC16070100EA 50 EUR
EHERC16070100
Biphenyl-3-ol
Biphenyl-3-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170,21 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00002294
CAS-Nummer: 580-51-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR