1-Phenyl-2-thioharnstoff

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: N-Phenylthioharnstoff

C16075000
EHERC16075000EA 49 EUR
EHERC16075000
1-Phenyl-2-thioharnstoff
1-Phenyl-2-thioharnstoff
Formel: C₇H₈N₂S
Molecular Weight: 152,22 g/mol
Siedepunkt: 295…297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…85 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004933
CAS-Nummer: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR