Phosphonsäure (Phosphorige Säure)

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C16144000
EHERC16144000EA 42 EUR
EHERC16144000
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Formel: H₃O₃P
MDL: MFCD00137258
CAS-Nummer: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR