Phthalsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C16167500
EHERC16167500EA 49 EUR
EHERC16167500
Phthalsäure
Phthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527