Benzylbutylphthalat-[Ring-D4]
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Benzyl butyl phthalate-[ring-²H₄]
C16168010
EHERC16168010EA
106
EUR
EHERC16168010
Benzylbutylphthalat-[Ring-D4]
Benzylbutylphthalat-[Ring-D4]
Formel:
C₁₉H₁₆D₄O₄ |
CAS-Nummer:
93951-88-3 |