Dibutylphthalat-[Ring-D4]
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Dibutyl phthalate-[ring-²H₄]
C16171010
EHERC16171010EA 123 EUR
EHERC16171010
Dibutylphthalat-[Ring-D4]
Dibutylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₁₆H₁₈D₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 93952-11-5
UN: 3082
ADR: 9,III