Diethylphthalat-[Ring-D4]
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Diethyl phthalate-[ring-²H₄]
C16172010
EHERC16172010EA
125
EUR
EHERC16172010
Diethylphthalat-[Ring-D4]
Diethylphthalat-[Ring-D4]
Formel:
C₁₂H₁₀D₄O₄ |
MDL:
MFCD00144117 CAS-Nummer: 93952-12-6 |